Learn More
Fisherbrand™ Homogénéisateurs Potter-Elvehjem
Code produit 15391321 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15391321 10 ml 1 pièce
15321331 55 ml 1 pièce
15311331 30 ml 1 pièce
15301331 15 ml 1 pièce
15381321 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15391321
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus spécifiquement pour fonctionner avec des tissus plus mous. Les homogénéiseurs Fisherbrand™ Potter-Elvehjem sont en verre borosilicaté durable.
  • Entièrement autoclavables
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Espace de broyage entre le pilon et le mortier de 0,076 - 0,126 mm
  • En verre de haute précision avec un pilon en PTFE
  • Fournis avec une tige en acier inox pour une utilisation avec un moteur électrique
  • Une poignée en acier inoxydable en option pour le broyage manuel est disponible séparément (réf. fabricant 20310).
Spécification
Dégagement (métrique) 0,076 - 0,126mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Homogénéisateurs
Longueur (métrique) 75mm
Longueur (métrique) du pilon 250 mm
Matériau du pilon Acier inoxydable