Learn More
BRAND™ Entonnoir à poudre en verre borosilicaté
Code produit 10683392 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Conditionnement
10683392 100 mm 25 mm 1 pièce
10468562 60 mm 18 mm 1 pièce
10623592 120 mm 30 mm 1 pièce
10568211 70 mm 20 mm 1 pièce
10049970 80 mm 22 mm 1 pièce
10181531 90 mm 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10683392 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 146519
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. L’entonnoir à poudre en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur rodé et poli au feu. Large et courte, la tige est idéale pour faire passer des poudres et d’autres matériaux broyés dans l’entonnoir.
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Rebord supérieur poli au feu et rodé.
  • La tige courte et large optimise le passage de la poudre et d’autres matériaux broyés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Diamètre (métrique) de la tige 25 mm
Matériau Verre borosilicaté