Learn More
Scientific Glass Labs™ Entonnoir à poudre en verre borosilicaté
Code produit 12983591 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
70 mm
100 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
13mm
16mm
22 mm
Longueur (métrique) du tube:
20mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Longueur (métrique) du tube Conditionnement
12983591 50mm 13mm 20mm 1 pièce
12993591 70 mm 16mm 25 mm 1 pièce
12903601 100 mm 22 mm 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12983591
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. L’entonnoir à poudre en verre borosilicaté Scientific Glass Labs™ est moins sujet aux bouchons ou aux agglomérats lors du passage de substances poudreuses.
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Entonnoir à tige courte
  • Les substances pulvérulentes sont moins susceptibles de durcir ou d’obstruer l’entonnoir lors de leur passage
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 50mm
Diamètre (métrique) de la tige 13mm
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) du tube 20mm