Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation en verre borosilicaté avec bouchon en PTFE
Code produit 10731191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Numéro de joint:
19/26 NS
19/26 NS
29/32 NS
Porosité:
2,5mm
Oui, 2,5mm
4mm
Oui, 4mm
6mm
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Numéro de joint Porosité unitSize
10731191 100 mL 19/26 NS 2,5mm 2 pièces
10102051 1 000 ml 29/32 NS 6mm 2 pièces
10373371 100 mL 29/32 NS Oui, 2,5mm 2 pièces
12840453 250 ml 29/32 NS 4mm 2 pièces
10694192 500 mL 29/32 NS Oui, 4mm 2 pièces
10461711 50 ml 19/26 NS 2,5mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10731191 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04030137
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Sans échelle, avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Avec étiquette de marquage
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de joint 19/26 NS
Porosité 2,5mm
Quantité 2Pack
Matériau du bouchon Polyéthylène