Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir à tige courte en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 55 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéaux pour les applications de filtrage en laboratoire |
| Longueur (métrique) du tube | 60 mm |
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?