Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir à tige courte en verre sodocalcique
Code produit 10767414 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
6mm
7 mm
8 mm
12 mm
17 mm
Longueur (métrique) du tube:
30 mm
35 mm
50 mm
60 mm
80 mm
85 mm
100 mm
120 mm
Conditionnement:
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Longueur (métrique) du tube Conditionnement
10767414 80 mm 8 mm 85 mm 10 pièces
10123682 100 mm 12 mm 100 mm -
10082252 120 mm 17 mm 120 mm 10 pièces
10710105 30 mm 6mm 30 mm 10 pièces
10042222 35 mm 7 mm 35 mm 10 pièces
10720295 45 mm 8 mm 50 mm 10 pièces
10730295 50 mm 8 mm 50 mm 10 pièces
10124352 55 mm 8 mm 60 mm 10 pièces
10134352 60 mm 8 mm 60 mm 10 pièces
10082242 75 mm 8 mm 80 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10767414
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique. L’entonnoir à tige courte en verre sodocalcique Fisherbrand™ est moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
  • En verre sodocalcique.
  • Entonnoir à tige courte
  • Moins susceptible de s’obstruer lors du passage de substances plus épaisses.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 80 mm
Diamètre (métrique) de la tige 8 mm
Matériau Verre sodocalcique
Hauteur (métrique) 140 mm
À utiliser avec (application) Idéaux pour les applications de filtrage en laboratoire
Longueur (métrique) du tube 85 mm