Learn More
Scientific Glass Labs™ Sphères en verre borosilicaté
Code produit 12848353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12848353 3 mm 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12848353 Fournisseur Scientific Glass Labs™ Code fournisseur GS/3
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les colonnes de distillation.Structure en verre borosilicaté.
  • Structure en verre borosilicaté
  • Fourni dans un sachet de 500 grammes prêt à l’emploi
  • À utiliser avec les colonnes de distillation
Spécification
Type Billes
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec (équipement) Colonnes de distillation
Quantité 500 g/sachet