Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Code produit 15439093 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
150 mL
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15439093 400 ml 10 pièces
15499083 50 ml 10 pièces
15409093 100 mL 10 pièces
15419093 150 mL 10 pièces
15429093 250 ml 10 pièces
15449093 600 ml 10 pièces
15459093 800 ml 10 pièces
15469093 1000 ml 10 pièces
11992223 1000 ml 10 pièces
11902233 2000 ml 10 pièces
15479093 2000 ml 1 pièce
15489093 3000 ml 1 pièce
11912213 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15439093
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
  • Verre borosilicaté 3.3
  • Classe haute graduée avec bec
  • Fabriqué jusqu’en ISO 3819
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 70 mm
Capacité (métrique) 400 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Finition Mat
Hauteur (métrique) 130 mm
Comprend Bec verseur
Quantité Boîte de 10
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819
Scale Échelle graduée blanche
Modèle Forme haute