Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Bateaux de pesage en verre
Code produit 10268291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10268291 3 ml 1 pièce
10489621 10 ml 1 pièce
10419061 6 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10268291 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 44248003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.12€
    9.85€ / 1 pièces
    Économisez 8.27€
    45% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour faciliter le transfert de liquides et de poudres en laboratoire. Karl Hecht™ Assistent™ Les nacelles de pesée en verre sont fabriquées à partir de matériaux durables. DURAN™ Verre borosilicaté 3.3.
  • Disponibles en différentes capacités
  • Verre transparent
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 3 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Entonnoir de pesée