Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs de pesée en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour peser de petites quantités de poudre |
| Type de produit | Entonnoir de pesée |