Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs de pesée en verre borosilicaté
Code produit 11582902 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
70 mm
85 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11582902 6 ml 85 mm 1 pièce
11572902 3 ml 70 mm 1 pièce
11592902 10 ml 100 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11582902
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Introduction de la poudre par l’intermédiaire de la tige tubulaire. Les entonnoirs de pesée en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont parfaits pour peser de petites quantités de poudre.
Idéal pour peser de petites quantités de poudres. La poudre peut être introduite par l’intermédiaire de la tige tubulaire.
Spécification
Capacité (métrique) 6 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 85 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour peser de petites quantités de poudre
Type de produit Entonnoir de pesée