Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en verre borosilicaté
Code produit 11502433 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
55 mm
75 mm
100 mm
155mm
200 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
8mm
9mm
12mm
19mm
24 mm
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
80mm
110mm
150mm
180mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Longueur (métrique) du tube unitSize
11502433 155mm 19mm 150mm 1 pièce
11592423 100 mm 12mm 110mm 10 pièces
11512433 200 mm 24 mm 180mm 1 pièce
11572423 55 mm 8mm 60 mm 10 pièces
11582423 75 mm 9mm 80mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11502433
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Entonnoir en verre borosilicaté uni. L’entonnoir en verre borosilicaté Fisherbrand™ est idéal pour les liquides dans les applications de laboratoire.
Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre borosilicaté.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 155mm
Diamètre (métrique) de la tige 19mm
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) du tube 150mm