Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en verre borosilicaté
Code produit 11582423 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
55 mm
75 mm
100 mm
155mm
200 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
8mm
9mm
12mm
19mm
24 mm
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
80mm
110mm
150mm
180mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Longueur (métrique) du tube Conditionnement
11582423 75 mm 9mm 80mm 10 pièces
11592423 100 mm 12mm 110mm 10 pièces
11512433 200 mm 24 mm 180mm 1 pièce
11502433 155mm 19mm 150mm 1 pièce
11572423 55 mm 8mm 60 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11582423
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entonnoir en verre borosilicaté uni. L’entonnoir en verre borosilicaté Fisherbrand™ est idéal pour les liquides dans les applications de laboratoire.
Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre borosilicaté.
Especificaciones
Diamètre (métrique) supérieur 75 mm
Diamètre (métrique) de la tige 9mm
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) du tube 80mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.