Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds transparents à pré-nettoyage personnalisé
Code produit 13164634 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13164634 250 ml 12 pièces
13137664 30 ml 48 pièces
11764289 60 ml 24 pièces
13157474 500 ml 12 pièces
11774289 1000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13164634
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons Boston ronds transparents à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
  • Col étroit
  • Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Procédure de nettoyage Eau purifiée USP
Couleur Concluant
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 76 mm
Quantité 12/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PTFE
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 24-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 8,45 oz
Forme Rond
Type de produit Flacon rond Boston