Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Outils à main et outils électriques
- Brosses
- B2M™ Brosses pour flacons
B2M™ Brosses pour flacons
Code produit 12048758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Longueur (métrique) de la brosse:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diamètre (métrique) des poils:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Types de pointes:
2 mèches
Pointe en coton
Pointe à poils liés
Sans extrémité
Sans pointe
À extrémité cylindrique
À extrémité retournée
Conditionnement:
10 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) de la poignée | Longueur (métrique) de la brosse | Diamètre (métrique) des poils | Types de pointes | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 12048758 | 250 mm | 110 mm | 18 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 12038768 | 300 mm | 100 mm | 15 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 11788612 | 270 mm | 100 mm | 50 mm | À extrémité cylindrique | - |
| 12028768 | 500 mm | 100 mm | 13 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 12004887 | 400 mm | 100 mm | 10 mm | Pointe en coton | 10 pièces |
| 12094877 | 500 mm | 100 mm | 5 mm | Sans pointe | 10 pièces |
| 12058758 | 250 mm | 110 mm | 30 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 12068768 | 300 mm | 110 mm | 10 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 12048768 | 300 mm | 110 mm | 18 mm | Pointe en coton | 10 pièces |
| 12058768 | 300 mm | 110 mm | 20 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 11748592 | 260 mm | 110 mm | 25 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 12068758 | 600 mm | 110 mm | 25 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 11768632 | 400 mm | 120 mm | 50 mm | Pointe à poils liés | 10 pièces |
| 11788592 | 500 mm | 120 mm | 50 mm | Pointe à poils liés | 10 pièces |
| 12018768 | 235 mm | 50 mm | 10 mm | Sans extrémité | - |
| 12008768 | 400 mm | 60 mm | 7 mm | Sans extrémité | 10 pièces |
| 12088758 | 300 mm | 75 mm | 8 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 12098758 | 500 mm | 75 mm | 4 mm | Sans extrémité | 10 pièces |
| 12038758 | 190 mm | 80 mm | 12 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 12078758 | 440 mm | 90 mm | 50 mm | À extrémité retournée | 10 pièces |
| 11798592 | 450 mm | 90 mm | 55 mm | 2 mèches | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Code produit
12048758
Fournisseur
B2M™
Code fournisseur
10086
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
- Trois brosses au choix :
- Brosses de soie blanche pour les tâches générales de nettoyage
- Les brosses en nylon sont très résistantes aux substances corrosives
- Les brosses en poils de chèvre sont très douces pour un nettoyage délicat
- Divers styles de pointes : à poils liés, à 2 mèches, en coton et cylindrique
- Pour nettoyer tous les récipients : tubes, burettes, billes et flacons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse pour flacons |
| Types de pointes | À extrémité retournée |
| Diamètre (métrique) des poils | 18 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage général |
| À utiliser avec (équipement) | Tube à essai |
| Longueur (métrique) de la brosse | 110 mm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 250 mm |
| Quantité | 10 Paquets |