Learn More
B2M™ Brosses pour flacons
Code produit 12058758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Longueur (métrique) de la brosse:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diamètre (métrique) des poils:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Types de pointes:
2 mèches
Pointe en coton
Pointe à poils liés
Sans extrémité
Sans pointe
À extrémité cylindrique
À extrémité retournée
Conditionnement:
10 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Longueur (métrique) de la brosse Diamètre (métrique) des poils Types de pointes unitSize
12058758 250 mm 110 mm 30 mm À extrémité retournée 10 pièces
12038768 300 mm 100 mm 15 mm À extrémité retournée 10 pièces
11788612 270 mm 100 mm 50 mm À extrémité cylindrique -
12028768 500 mm 100 mm 13 mm À extrémité retournée 10 pièces
12004887 400 mm 100 mm 10 mm Pointe en coton 10 pièces
12094877 500 mm 100 mm 5 mm Sans pointe 10 pièces
12048758 250 mm 110 mm 18 mm À extrémité retournée 10 pièces
12068768 300 mm 110 mm 10 mm À extrémité retournée 10 pièces
12048768 300 mm 110 mm 18 mm Pointe en coton 10 pièces
12058768 300 mm 110 mm 20 mm À extrémité retournée 10 pièces
11748592 260 mm 110 mm 25 mm À extrémité retournée 10 pièces
12068758 600 mm 110 mm 25 mm À extrémité retournée 10 pièces
11768632 400 mm 120 mm 50 mm Pointe à poils liés 10 pièces
11788592 500 mm 120 mm 50 mm Pointe à poils liés 10 pièces
12018768 235 mm 50 mm 10 mm Sans extrémité -
12008768 400 mm 60 mm 7 mm Sans extrémité 10 pièces
12088758 300 mm 75 mm 8 mm À extrémité retournée 10 pièces
12098758 500 mm 75 mm 4 mm Sans extrémité 10 pièces
12038758 190 mm 80 mm 12 mm À extrémité retournée 10 pièces
12078758 440 mm 90 mm 50 mm À extrémité retournée 10 pièces
11798592 450 mm 90 mm 55 mm 2 mèches 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 12058758 Fournisseur B2M™ Code fournisseur 10091
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permettent le nettoyage de tous types de flacons et de tubes. Les brosses pour flacons B2M™ sont disponibles avec des poils en soie, en nylon ou en poils de chèvre pour un éventail complet d’utilisations. Plusieurs styles et tailles de brosse sont d
  • Trois brosses au choix :
    • Brosses de soie blanche pour les tâches générales de nettoyage
    • Les brosses en nylon sont très résistantes aux substances corrosives
    • Les brosses en poils de chèvre sont très douces pour un nettoyage délicat
  • Divers styles de pointes : à poils liés, à 2 mèches, en coton et cylindrique
  • Pour nettoyer tous les récipients : tubes, burettes, billes et flacons
Spécification
Type de produit Brosse pour flacons
Types de pointes À extrémité retournée
Diamètre (métrique) des poils 30 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage général
À utiliser avec (équipement) Tube à essai
Longueur (métrique) de la brosse 110 mm
Longueur (métrique) de la poignée 250 mm
Quantité 10 Paquets