Description
La brosse pour flacon/bouteille Cole Parmer est idéale pour le nettoyage des flacons, des bouteilles et des tubes à essai de grande taille
- L’extrémité radiale complète favorise un nettoyage efficace et réduit les rayures sur le verre et les articles en plastique.
- Le manche métallique possède un crochet de suspension
Specifications
Specifications
| Type de produit | Brosses pour flacon/bouteille |
| Matériau de la poignée | Câble |
| Types de pointes | Extrémité radiale complète |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons, bouteilles, tubes à essai de grande taille |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Longueur (impériale) de la poignée | 11 in |
| Longueur (métrique) | 40,64 cm |
| Quantité | 12 / boîte |