Learn More
Cole-Parmer™ Porte-flacons
Code produit 11740009 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons (4 x 3-1/8 in de diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11740009 Flacons (4 x 3-1/8 in de diamètre) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11740009 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 6352670
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les porte-flacons Cole Parmer peuvent être fixés sur un mur, une hotte ou une paillasse à l’aide d’adhésif double face. Manipule facilement la plupart des pissettes standard.
Les porte-flacons Cole Parmer peuvent être fixés sur un mur, une hotte ou une paillasse à l’aide d’adhésif double face. Manipule facilement la plupart des pissettes standard.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacons (4 x 3-1/8 in de diamètre)
Matériau PVC
Positions Montage mural, sur hotte ou sur paillasse
Stérilité Non stérile
Quantité 1/boîte
Type de produit Racks et portoirs pour flacons
Diamètre (métrique) interne 76,2 mm