Learn More
Sampling Systems™ Porte-flacons
Code produit 17992042 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17992042 500 ml 1 pièce
17962042 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992042 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5065D502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.69€
    51.04€ / 1 pièces
    Économisez 6.65€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient en toute sécurité les bouteilles jusqu'à 88 mm de diamètre sur le TeleScoop. L'angle peut être réglé avant le prélèvement des échantillons liquides.
  • Les échantillonneurs télescopiques sont souvent utilisés pour prélever des échantillons de surface dans les rivières, les réservoirs et les lacs.
  • Un large choix d'accessoires est disponible pour rendre le TeleScoop parfaitement adapté à la plupart des applications.
  • Les accessoires sont interchangeables et s'enclenchent facilement.
Spécification
Type de produit Louche
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 500 ml
Jetable Réutilisable
Graduée Non