Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à rouleaux, vitesse variable 5 à 80 tr/min, affichage numérique
Code produit 15376617 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
0,5 à 80 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
15376617 0,5 à 80 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15376617 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 88861004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00€
    1082.63€ / 1 pièces
    Économisez 442.37€
    29% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fin et compact, l’agitateur à rouleaux est capable de rouler de multiples tailles de tubes ou de flacons.
• Vitesse reglable permettant une variété d'utilisations
• Equipement empilable pour gain de place sur la paillasse
• Fonctionne dans un incubateur à CO2 ou hotte à flux laminaire: option télécommande à distance
• Vitesse 10-80rpm
• Utilisable en chambre froide à 4°C ou en incubateur jusqu'à 60°C
• Six rouleaux en standard jusqu'à 11 rouleaux
• Mode continue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 6,5 kg
Vitesse de rotation 0,5 à 80 tr/min
Plage de températures (métrique) 4°C à 60°C
Puissance 10 W
Dimensions (L x l x H) 402 x 360 x 72 mm
Plage d’humidité ≤ 95%
Nbre de rouleaux 6 rouleaux standard, possibilité d’en ajouter jusqu’à 11