Learn More
Gilac™ Bols avec poignées, 50 cycles
Code produit 17978981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17978981 10/paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17978981 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G627421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.37€
    19.56€ / 1 pièces
    Économisez 10.81€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bols Cycle Bowls avec poignées (50 unités) sont des bols en plastique réutilisables d'une durabilité exceptionnelle, même en cas d'utilisation intensive.
  • Bol en plastique réutilisable.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Idéal pour la restauration collective.
  • Lot de 10.
Spécification
Type de produit Cuve
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) 134 mm
Hauteur (métrique) 65 mm
Quantité 10/paquet
Poids (métrique) 0.65 kg