Learn More
Scotch™ Ruban adhésif pour boîte 311+
Code produit 17731679 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
66 m x 48 mm
990 m x 48 mm
Conditionnement:
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17731679 66 m x 48 mm 6 rouleaux
17721679 990 m x 48 mm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17731679 Fournisseur Scotch™ Code fournisseur 7100220442
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce ruban d’emballage industriel haute performance est destiné au scellage de boîtes, à l’épissage, au renforcement et à d’autres applications d’emballage exigeantes. Il offre de bonnes performances dans les environnements d’expédition et de stockage humid
  • Ruban d’emballage industriel haute performance conçu pour les températures froides et humides
  • Adhère aux boîtes en carton ondulé hautement recyclées
  • Bonne performance sur de vastes plages de températures
  • Application rapide et facile à la main, à l’aide de distributeurs manuels ou à l’aide de scelleuses de boîtes 3M-Matic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’adhésif Acrylique sensible à la pression
Couleur Transparente
Format Ruban adhésif
Matériau Polypropylène
Type de produit Ruban adhésif pour boîte
Dimensions (L x l) 66 m x 48 mm
Longueur (impériale) 216,5 pi
Longueur (métrique) 66 m
Largeur (impériale) 1,88 in
Largeur (métrique) 48 mm