Learn More
Brady™ Ruban d’impression à usage intensif BBP™
Code produit. 11706485 Tous les produits Brady Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Noir
missing translation for 'unitSize':
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Couleur missing translation for 'unitSize'
11706485 Noir 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 11706485 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 118094
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les rubans d’impression de la série BBP™ Heavy-Duty B30 Drop & Click permettent de modifier la recharge du ruban en 5 secondes. Pas d’étalonnage, pas de filetage, pas de déchets, pas de tracas et l’encre est toujours dans la bonne direction !
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette.
  • Rubans d’impression “Drop & Click” pour des modifications rapides et faciles de la recharge. La formulation de résine sans halogène série R6000 offre une excellente résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur.
  • Les rubans de la série R4300 offrent une forte résistance environnementale contre les salissures et les produits chimiques.
  • La formulation en résine série R4400 offre une excellente résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur élevée lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquetage approprié.
  • Les rubans de la série R10000 sont basés sur une formulation en résine qui offre une image haute performance avec une forte résistance aux solvants et aux rayures.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes BBP30, Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP 31, Étiqueteuse BBP 33, Imprimante multicolore BBP35 pour enseignes et étiquettes, Imprimante de panneaux et d’étiquettes couleur et découpe BBP37, Imprimante industrielle d’étiquettes BradyPrinter i3300
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 200 ft
Largeur (impériale) 4.3 in
Longueur (métrique) 60,96 m
Largeur (métrique) 110 mm
Épaisseur (impériale) 0,0002 in
Épaisseur (métrique) 0.0045 mm
Dimensions (L x l) 60 m x 110 mm
Stérilité Non stérile
Description Ruban d'impression noir à usage intensif pour imprimantes BBP3x
Format Ruban
Modèle B30-R4300
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,22 kg
À utiliser avec (application) Pour la résistance aux taches, aux produits chimiques et à l'environnement
Quantité 1 pièce
Alternate Part Number B30-R4300