Learn More
Brady™ BMP™ Cartouches d'étiquettes pour BMP21-PLUS ; BMP21-LAB; BMP21 ; LABPAL, ruban adhésif blanc mat
Code produit 12837268 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,3 in
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
12837268 0,3 in 1 pièce
11583894 0,5 in 1 BX
11593894 0,75 in 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12837268 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 110931
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce ruban de film adhésif pour diverses applications d’étiquetage. Les cartouches d’étiquettes BMP™ pour BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21 et LABPAL sont idéales pour les tubes à centrifuger, les tubes Eppendorf et les tubes PCR, ainsi que l
Utilisez ce ruban de film adhésif pour diverses applications d’étiquetage. Les cartouches d’étiquettes BMP™ pour BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21 et LABPAL sont idéales pour les tubes à centrifuger, les tubes Eppendorf et les tubes PCR, ainsi que les tu
  • Forte adhérence
  • Translucides
  • Finition brillante
  • Parfaites pour l’autoclavage et pour une utilisation à des températures inférieures au point de congélation
Spécification
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche (étiquette)
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification en laboratoire : Flacon, plaque à puits
À utiliser avec (équipement) Imprimante d'étiquettes M210, Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Imprimante d'étiquettes M211, BMP™ Imprimante d'étiquettes LAB 21, BMP™ Imprimante d'étiquettes 21-PLUS
Quantité 1 rouleau
Dimensions (L x l) 6.40 m x 9.53 mm
Longueur (impériale) 21 ft
Largeur (impériale) 0,3 in
Largeur (métrique) 9.53 mm
Hauteur (impériale) 21 ft
Hauteur (métrique) 6.4 cm
Alternate Part Number M21-375-461-AW