Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : polyester haute performance
Code produit 11523904 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
11523904 0,75 in 1 BX
11513904 0,5 in 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11523904 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 110936
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.10€
    48.44€ / 1 pièces
    Économisez 31.66€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation par des températures extrêmement élevées
  • Montage par insertion (haut)
  • Finition mate
  • Tests recommandés
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité AGA, CSA, UL
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Cartouche de ruban
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification en laboratoire Flacon, plaque à puits
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle M21-750-488
Nb par paquet 1 bande / boîte
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Dimensions 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Taille (impériale) du panneau 0,75 in de large x 21 ft de largeur
Taille (métrique) du panneau 19.05 mm W x 6.40 m L
Plage de températures (impériale) -40 °F à +320 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +160°C
Épaisseur (impériale) 3,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,091 mm
Dimensions (L x l) 21 ft x 0,75 in
Longueur (impériale) 21 ft
Longueur (métrique) 6,40 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm
Hauteur (métrique) 6,4 cm
Alternate Part Number M21-750-488