Learn More
Brady™ Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes pour borniers avec ruban pour imprimantes M21
Une forte adhérence et une grande souplesse sont les caractéristiques du matériau d'étiquette en tissu nylon (B-499) de Brady, conçu pour répondre à un large éventail d'exigences d'identification, des panneaux de commande aux environnements d'azote liquide.
34.22€
Spécification
| Type de produit | Cartouche d'étiquettes |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Imprimante d’étiquettes M210, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d’étiquettes M211, Imprimante d’étiquettes BMP21-LAB, Imprimante d’étiquettes BMP21-PLUS |
| Matériau | Nylon Tissu |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11553904
|
Brady™
110939 |
0,5 in |
37.45€ 34.22€ / 1 pièces Économisez 3.23€ 8% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Une forte adhérence et une grande souplesse sont les caractéristiques du matériau d'étiquette en tissu nylon (B-499) de Brady, conçu pour répondre à un large éventail d'exigences d'identification, des panneaux de commande aux environnements d'azote liquide.
- Polyvalence de l'application— Ce matériau très souple épouse parfaitement les surfaces courbes telles que les fils et les câbles, tout en adhérant à l'acier inoxydable, à l'ABS texturé, au polypropylène et à de nombreux autres types de matériaux.
- Performances optimisées— Résiste à l'exposition au froid, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux produits de nettoyage et aux détergents.
- Surfaces irrégulières— Le matériau d'étiquette à profil bas adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, voire même aux matériaux à faible énergie de surface.
- Certifications— Homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C22.2 n° 0.15-95, conforme à la directive RoHS.
Spécification
| Cartouche d'étiquettes | |
| Brady Imprimante d’étiquettes M210, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d’étiquettes M211, Imprimante d’étiquettes BMP21-LAB, Imprimante d’étiquettes BMP21-PLUS | |
| Transfert thermique | |
| 4.88 m | |
| 6,5 mil | |
| Acrylique permanent | |
| Non stérile | |
| Rectangle | |
| -40°C à +90°C | |
| Câbles de communication, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles | |
| 1 |
| Noir | |
| Nylon Tissu | |
| 16 ft | |
| 4,8 cm | |
| 0.165 mm | |
| Autoclavable | |
| Cartouche (étiquette) | |
| -40°F à +194°F | |
| Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL | |
| 1 rouleau |