Learn More
Brady™ Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes avec ruban pour imprimantes M21
Tous les produits Brady ProduitsDescription
Pour fils, câbles, plaquettes et panneaux de raccordement
- Une forte adhérence et une grande souplesse sont les caractéristiques du matériau d'étiquette en tissu nylon (B-499) de Brady, conçu pour répondre à un large éventail d'exigences d'identification, des panneaux de commande aux environnements d'azote liquide.
- Polyvalence de l'application— Ce matériau très souple épouse parfaitement les surfaces courbes telles que les fils et les câbles, tout en adhérant à l'acier inoxydable, à l'ABS texturé, au polypropylène et à de nombreux autres types de matériaux.
- Performances optimisées— Résiste à l'exposition au froid, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux produits de nettoyage et aux détergents.
- Surfaces irrégulières— Le matériau d'étiquette à profil bas adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, voire même aux matériaux à faible énergie de surface.
- Certifications— Homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C22.2 n° 0.15-95, conforme à la directive RoHS.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL |
| Description | Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Cartouche (étiquette) |
| Matériau | Nylon Tissu |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Show More |