Learn More
Brady™ Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes avec ruban pour imprimantes M21
Code produit 11533864 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,3 in
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
11533864 0,5 in 1 BX
11523864 0,3 in 1 pièce
11810835 0,75 in 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11533864 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 110894
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une forte adhérence et une grande souplesse sont les caractéristiques du matériau d'étiquette en tissu nylon (B-499) de Brady, conçu pour répondre à un large éventail d'exigences d'identification, des panneaux de commande aux environnements d'azote liquide.
Pour fils, câbles, plaquettes et panneaux de raccordement
  • Une forte adhérence et une grande souplesse sont les caractéristiques du matériau d'étiquette en tissu nylon (B-499) de Brady, conçu pour répondre à un large éventail d'exigences d'identification, des panneaux de commande aux environnements d'azote liquide.
  • Polyvalence de l'application— Ce matériau très souple épouse parfaitement les surfaces courbes telles que les fils et les câbles, tout en adhérant à l'acier inoxydable, à l'ABS texturé, au polypropylène et à de nombreux autres types de matériaux.
  • Performances optimisées— Résiste à l'exposition au froid, aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, aux produits de nettoyage et aux détergents.
  • Surfaces irrégulières— Le matériau d'étiquette à profil bas adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, voire même aux matériaux à faible énergie de surface.
  • Certifications— Homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C22.2 n° 0.15-95, conforme à la directive RoHS.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL
Description Adhésif agressif multi-usages Nylon Étiquettes
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Matériau Tissu en nylon
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Cartouche de ruban
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Câbles de communication, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) M210 ; M210-LAB ; M211 ; BMP21-PLUS ; BMP21-LAB ; IDPAL ; LADPAL
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle M21-500-499
Nb par paquet 1 cassette / boîte
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Dimensions 12.70 mm (W) x 4.88 m (L)
Taille (impériale) du panneau 0,5 in L x 16 pi L
Taille (métrique) du panneau 12.70 mm W x 4.88 m L
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 6,5 millions
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (L x l) 16 ft x 0,5 in
Longueur (impériale) 16 ft
Longueur (métrique) 4,88 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12,70 mm
Hauteur (métrique) 4,8 cm
Alternate Part Number M21-500-499