Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique ultra-minces avec bouchon pour flacon de 1 in. Imprimantes à petit noyau
Code produit 15231808
Change view
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,375 x 1 x 0,375 po (l x H x dia.)
1 x 0,5 x 0,440 po (l x H x dia.)
Conditionnement:
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (impériale) unitSize
15231808 1 x 0,5 x 0,440 po (l x H x dia.) 1 rouleau
15357750 0,375 x 1 x 0,375 po (l x H x dia.) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15231808 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 142078
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester durable FreezerBondz™ (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique
  • Spécialisé— Adhésif agressif B-492 FreezerBondz™ Les étiquettes sont idéales pour les surfaces courbes et congelées comme les flacons, les échantillons centrifugés, les tubes et les lames.
  • Durable— Les étiquettes résistent aux produits chimiques, à l'abrasion, au stockage dans l'azote liquide et à une plage de températures °élevées/basses de -320 °F °à +212 °F (-196 °C à +100 °C).
  • Adhésif— Adhésif acrylique permanent pour un collage solide sur des surfaces lisses et courbes, ou pour envelopper les tubes et les flacons avec un chevauchement de 1/8 in
  • Certifications— Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (approuvée par la directive 2015/863).
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000
Type d’adhésif Acrylique permanent, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Imprimante thermique
Quantité 1500/Bte
Dimensions (impériale) 1 x 0,5 x 0,440 po (l x H x dia.)
Dimensions (métrique) 25,4 x 12,7 mm (l x H) ; Flacon avec étiquette supérieure ; Dia. : 11,18 mm
Plage de températures (impériale) -320 °F à +248 °F
Plage de températures (métrique) -196 à 120 °C
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,70 mm
Diamètre (impériale) 0,440 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-251-492-1.5-SC