Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique ultra-minces pour imprimantes B33
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Spécialisé— Adhésif agressif B-492 FreezerBondz™ Les étiquettes sont idéales pour les surfaces courbes et congelées comme les flacons, les échantillons centrifugés, les tubes et les lames.
- Durable— Les étiquettes résistent aux produits chimiques, à l'abrasion, au stockage dans l'azote liquide et à une plage de températures °élevées/basses de -320 °F °à +212 °F (-196 °C à +100 °C).
- Adhésif— Adhésif acrylique permanent pour un collage solide sur des surfaces lisses et courbes, ou pour envelopper les tubes et les flacons avec un chevauchement de 1/8 in
- Certifications— Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (approuvée par la directive 2015/863).
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | RoHS |
| Description | Étiquettes FreezerBondz pour l’imprimante BBP33 |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyester |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour laboratoire |
| Afficher plus |