Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique ultra-minces pour imprimantes B33
Code produit 15791857
Change view
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,5 in
0,600 in
1 in
Largeur (impériale):
1 in
1,62 in
Quantité:
1500/rouleau
1900/rouleau
2500/rouleau
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
1500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Largeur (impériale) Quantité unitSize
15791857 0,5 in 1 in 1500/rouleau 1500 pièces
15354158 0,5 in 1 in 2500/rouleau 1 pièce
13593310 1 in 1 in 1900/rouleau 1 BX
15412615 0,600 in 1,62 in 1500/rouleau 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15791857 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 143100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les étiquettes en polyester durable FreezerBondz™ (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
  • Spécialisé— Adhésif agressif B-492 FreezerBondz™ Les étiquettes sont idéales pour les surfaces courbes et congelées comme les flacons, les échantillons centrifugés, les tubes et les lames.
  • Durable— Les étiquettes résistent aux produits chimiques, à l'abrasion, au stockage dans l'azote liquide et à une plage de températures °élevées/basses de -320 °F °à +212 °F (-196 °C à +100 °C).
  • Adhésif— Adhésif acrylique permanent pour un collage solide sur des surfaces lisses et courbes, ou pour envelopper les tubes et les flacons avec un chevauchement de 1/8 in
  • Certifications— Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (approuvée par la directive 2015/863).
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité RoHS
Description Étiquettes FreezerBondz pour l’imprimante BBP33
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour laboratoire
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour l’identification en laboratoire de matériel tel que les flacons, tubes de centrifugation, tubes à essai, pailles et lames
À utiliser avec (équipement) BBP33, i3300, i5300
Comprend Cartouche de 1500 étiquettes
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 1500 ensembles/boîte
Quantité 1500/rouleau
Forme Rectangle avec cercle
Plage de températures (impériale) -320°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -195 °C à +130 °C
Épaisseur (métrique) 0.081 mm
Répétition verticale (métrique) 15.24 mm
Dimensions (L x l) 0,5 x 1 in
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,70 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number B33-181-492