Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante mobile BMP™21, imprimantes ID PAL™ et LABPAL™
Code produit 15308982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
15308982 1 pièce
15318982 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15308982 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 121015
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour l’identification générale, en laboratoire, de panneaux et de plaques
  • En polypropylène B-7425 ou film en vinyle B-595 avec adhésif permanent sensible à la pression
  • Plusieurs couleurs disponibles
<
Compliance
Conforme à la directive RoHS
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Finition Mat
Format Étiquette
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 1 Tape / Box
Quantité 1 de chaque
Dimensions (métrique) 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Longueur (métrique) 6,4 m
Largeur (impériale) 21 ft
Largeur (métrique) 12.70 mm
Alternate Part Number M21-500-7425