Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons, centrifugeuses ou tubes Eppendorf™
Code produit 10612434 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 in
0,9 in
1 in
Hauteur (impériale):
0,375 in
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) Conditionnement
10612434 1 in 0,375 in 1 ROLL
11864145 0,5 in 0,75 in 1 ROLL
11522935 0,9 in 0,5 in 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10612434 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 062378
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes à transfert thermique pour flacons, centrifugeuses ou tubes Eppendorf™ sont constituées de tissu en nylon et de polyester laminé imprimables pour les imprimantes à transfert thermique.
  • Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE.
  • Le tissu en nylon enduit de polyamide blanc mat (B-499) est doté d'un adhésif acrylique permanent et supporte des températures de service de -40 à 193 °C.°F (-40 à 90 °C) et recommandé pour une utilisation en intérieur.
  • Le polyester auto-laminant (B-461) possède un adhésif acrylique permanent, une bonne résistance aux bavures d'impression, une résistance aux solvants et des performances à haute/basse température.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL/Pass 2002/95/CE
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Nylon Tissu
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tube à centrifuger, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube PCR
À utiliser avec (équipement) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
Répétition horizontale (métrique) 27,94 mm
Comprend Rouleau de 3000 étiquettes
Étiquettes par rangée 2
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-152-499-3
Nb par paquet 3000 étiquettes par rouleau
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 0,375 x 1 po (L x l)
Taille (impériale) du panneau 0,375 in H x 1 in L
Taille (métrique) du panneau 9.53 mm H x 25.40 mm W
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Répétition verticale (métrique) 12,07 mm
Dimensions (L x l) 1 x 1 po (H x l)
Longueur (impériale) 0.375 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 0,375 in
Hauteur (métrique) 0,9 cm
Alternate Part Number THT-152-499-3