Learn More
Brady™ Bande de marquage au sol ToughStripe™
Code produit 11761675 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Rouge
Bleu
Jaune
Noir
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Orange
Rouge
Vert
Largeur (impériale):
2 in
3 in
4 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Conditionnement
11761675 Noir, Jaune 2 in 1 ROLL
11791665 Noir 2 in 1 ROLL
11791675 Noir 3 in 1 ROLL
11791685 Noir 4 in 1 ROLL
11781675 Noir, Blanc 2 in 1 ROLL
11781685 Noir, Blanc 3 in 1 ROLL
11781695 Noir, Blanc 4 in 1 ROLL
11761685 Noir, Jaune 3 in 1 ROLL
11761695 Noir, Jaune 4 in 1 ROLL
11731675 Bleu 2 in 1 ROLL
11731685 Bleu 3 in 1 ROLL
11731695 Bleu 4 in 1 ROLL
11741675 Vert 2 in 1 ROLL
11741685 Vert 3 in 1 ROLL
11741695 Vert 4 in 1 ROLL
11751675 Orange 2 in 1 ROLL
11751685 Orange 3 in 1 ROLL
11751695 Orange 4 in 1 ROLL
11721675 Rouge 2 in 1 ROLL
11721685 Rouge 3 in 1 ROLL
11721695 Rouge 4 in 1 ROLL
11771675 Blanc, Rouge 2 in 1 ROLL
11771685 Blanc, Rouge 3 in 1 ROLL
11771695 Blanc, Rouge 4 in 1 ROLL
11701675 Blanc 2 in 1 ROLL
11701685 Blanc 3 in 1 ROLL
11701695 Blanc 4 in 1 ROLL
11711675 Jaune 2 in 1 ROLL
11711685 Jaune 3 in 1 rouleau
11711695 Jaune 4 in 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 11761675 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104317
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
ToughStripe™ Le ruban de marquage au sol (3,5 m/100 pi de longueur) est une solution durable et robuste pour marquer les sols, les allées, les cellules de travail et autres zones désignées.
  • Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
  • Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description ROULEAUX POUR SOL ToughStripe
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Noir, Jaune
Finition Brillant
Format Ruban adhésif
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
Brillant 115 unités Gardner
Température min. de fonctionnement (métrique) -18 °C
Nb par paquet 1 rouleau/paquet
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0,201 mm
Dimensions (L x l) 100 ft x 2 in (30,48 m x 5,08 cm)
Longueur (impériale) 100 ft
Longueur (métrique) 30,48 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5,08 cm
Alternate Part Number TS-50.80-514-BK/YL-STR-RL