Learn More
BRAND™ Cuves jetables à 4 faces transparentes pour la fluorescence
Code produit 15594789 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100
500
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15594789 100 100 pièces
15643997 500 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15594789 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 759125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.64€
    43.25€ / 100 pièces
    Économisez 13.39€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
BRAND™ Les cuves transparentes aux UV constituent une alternative économique aux cuves en verre ou en quartz, idéales pour de nombreuses applications.
  • BRAND™ Les cuvettes jetables transparentes à quatre faces de qualité supérieure sont conçues pour des applications de fluorescence optimales.
  • Fabriqué en plastique UV exclusif
  • Optimal pour les analyses dans la gamme de 230 à 800 nm, offrant une autofluorescence pratiquement nulle pour un excellent rapport signal/bruit
  • Dotées d'un trajet optique de 10 mm, ces cuvettes sont conçues pour s'adapter à la plupart des fluorimètres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Non stérile
Type Cuve de fluorimétrie
Description Cuve à quatre côtés transparents pour fluorimétrie. Plastique UV de propriété exclusive. 100/boîte
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Capacité (métrique) 2,5 à 4,5 ml
Matériau Plastique UV transparent
Longueur (métrique) 12,5mm
Comprend Cuvette uniquement
Quantité 100
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range 230 à 800 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) fluorimètres
Largeur (métrique) 12,5mm
À utiliser avec (application) fluorimétrie
Trajectoire lumineuse 10 mm
Forme Rectangle