Learn More
Beskrivning
- Hydrophilic surface with freely-accessible carboxyl and hydroxyl groups
- Easily binds serum components to for indirect adhesion of cells
- Sterilized by B-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
- Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
- BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY means inserts: free of pyrogens, endotoxins, human DNA, RNase, and DNase
- Endotoxins are <0.01 EU/mL
- Orange alphanumeric embossing for easy well identification
Beställningsinfo
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Specifikationer
Specifikationer
| Barcode | No Barcode |
| Certifications/Compliance | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | Standard |
| Lid | With Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Binding Type | Carboxyl and Hydroxyl Groups |
| Color | Clear |
| Product Type | 96-well microplate |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 330 μL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?