Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat à 96 puits, traitée pour culture cellulaire, BRANDplates cellGrade™
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Surface équivalente en poly-D-lysine avec des résultats analogues concernant la croissance et la morphologie cellulaires
- L’adhérence optimisée des cellules réduit les dommages causés par un lavage fréquent des cellules
- Permet une culture sans sérum et réduite en sérum
- Le traitement physique/chimique a une longue durée de conservation à température ambiante par rapport aux revêtements biologiques
- Stérilisée par βirradiation selon les directives ISO 11137 et AAMI pour un SAL de 10-6
- Conformes aux exigences de Ph. Eur. et USP 29
- Sans ADN, DNase, RNase
- Les endotoxines sont <0,01 EU/ml
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 11137, USP 29 |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| À utiliser avec (application) | Culture des lignées cellulaires les plus exigeantes vis à vis de leur environnement |
| Nb par paquet | 5 |