Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Tubes PCR à 8 bandes avec bouchons individuels intégrés, compatibles qPCR. BIO-CERT™ Qualité PCR
Code produit 10373173 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Type de produit:
Barrette à 8 tubes
Volume (métrique):
0,15 mL
0,2 ml
Conditionnement:
120 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Volume (métrique) Conditionnement
10373173 Transparent Barrette à 8 tubes 0,2 ml 120 pièces
10747033 Transparent Barrette à 8 tubes 0,15 mL 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10373173 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 781332
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués à partir de polypropylène vierge de haute qualité pour des résultats fiables et reproductibles, ces tubes présentent une conception très transparente ou blanche pour améliorer la détection du signal de fluorescence dans les applications qPCR. Les bouchons individuels permettent un accès facile aux échantillons.
BRAND™ Les barrettes de tubes PCR offrent des performances exceptionnelles et polyvalentes pour les configurations PCR ou qPCR, les applications à débit moyen et autres flux de travail nécessitant un transfert thermique précis et une propreté élevée. Fabriqués à partir de polypropylène vierge de haute qualité, ces tubes garantissent des résultats fiables grâce à des caractéristiques qui améliorent la facilité d'utilisation et l'intégrité des échantillons. Fonctions clés :
  • BIO-CERT™ QUALITÉ PCR : Certifié exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR, garantissant le plus haut niveau de propreté pour les applications PCR sensibles.
  • Transfert de chaleur supérieur : Les tubes à parois extra-minces optimisent le transfert thermique pendant la PCR, réduisant ainsi les temps de cycle et assurant des performances constantes sur une large plage de températures.
  • Fonctionnalités conviviales : Les puits numérotés permettent une identification claire et facile.
  • Tubes PCR transparents : conçus pour une clarté optimale afin de faciliter la détection du signal de fluorescence.
  • Tubes à bandelettes PCR blanches : Amélioré avec du dioxyde de titane (TIO 2 ) pour optimiser la réflexion du signal de fluorescence.
  • Construction de haute qualité : Fabriqué à partir de résines vierges de haute qualité, sans lubrifiants ni additifs chimiques.
  • Autoclavable : Conçu pour résister à l'autoclavage à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase, DNase ni ADN
Couleur de bouchon Transparent
Couleur Transparent
Description Barrettes de 8, avec bouchons individuels fixés
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 120 barrettes
Matériau du bouchon Polypropylène
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Exempt de RNase Oui
Type de bouchon Casquette plate (jointe)
Nbre de puits 8
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Oui
Jetable Usage unique
Format Bande
Type de produit Barrette à 8 tubes