Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes nano-cap™
Code produit 15144887 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
:
Volume : 0,1 à 20 μl, en vrac
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15144887 Volume : 0,1 à 20 μl, en vrac
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15144887 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732002
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées à partir de polypropylène vierge d’une grande pureté, sans DiHEMDA ni oléamide. Pointes de pipettes nano-cap™ assurant des surfaces propres et hydrophobes, réduisant la rétention des échantillons et augmentant la précision et la reproduct
  • Moulage de précision à partir de PP vierge haute pureté, exempt de diHEMDA et d’oléamide.
  • Les surfaces hydrophobes propres réduisent le temps de rétention des échantillons et augmentent la précision et la reproductibilité.
  • Disponible en vrac ou sous forme de racks empilables pratiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 20 μl
Stérilité Non stérile
Déclaration de pureté Sans DiHEMDA ni oléamide
Format En vrac
Gamme de produits Nano-cap
Matériau Polypropylène
Graduations 20, 100 μl