Learn More
BRAND™ Film de scellage autoadhésif pour plaques
Code produit 10655861 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester
Polypropylène
Polyéthylène, polypropylène
Rayon
Vinyle
À utiliser avec (application):
Automatisation
Culture de cellules et de tissus
ELISA, PCR
ELISA, PCR en temps réel
Mesures de luminescence
Stockage
Stockage à basse température
Stockage, mesures de fluorescence
Nb par paquet:
100
100 feuilles
50 feuilles
Pakningsstørrelse:
100 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Matériau À utiliser avec (application) Nb par paquet Pakningsstørrelse
10655861 Polyester ELISA, PCR 100 feuilles 100 pièces
10135371 Rayon Culture de cellules et de tissus 100 feuilles 100 pièces
11673119 Polypropylène Stockage 100 feuilles 100 pièces
10767564 Polyester ELISA, PCR en temps réel 100 feuilles 100 pièces
10182962 Aluminium Stockage à basse température 100 feuilles 100 pièces
10599892 Rayon Culture de cellules et de tissus 50 feuilles 50 pièces
10135623 Polyéthylène, polypropylène Automatisation 50 feuilles 50 pièces
10185763 Vinyle Stockage, mesures de fluorescence 50 feuilles 50 pièces
10145813 Vinyle Mesures de luminescence 50 feuilles 50 pièces
15660499 Vinyle Automatisation 100 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10655861 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.87€
    136.05€ / 100 pièces
    Économisez 92.82€
    40% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Demande de devis en gros
Scelle les plaques multipuits en toute sécurité. Le film de scellage autoadhésif pour plaques peut être appliqué directement sur les plaques puis retiré sans l’utilisation de matériel coûteux. Il peut également être appliqué avec un rouleau de caoutchouc dur pour garantir une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
  • Appliquez-les facilement sur les plaques et retirez-les sans utilisation de matériel coûteux.
  • L’application à l’aide d’un rouleau en caoutchouc dur garantit une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
  • Les films de scellage sont disponibles en différents matériaux particulièrement adaptés au stockage, aux immunoessais ou à la culture cellulaire et tissulaire :
    • Polyéthylène
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • PP
    • Vinyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Couleur Transparent
Matériau Polyester
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nb par paquet 100 feuilles
Barrière anti-évaporation Oui
À utiliser avec (application) ELISA, PCR
Pré-fendu Non
Type de produit Film de scellage
Adhésif, adhésive Sensible à la pression
Épaisseur 9,96 millions.
Perçable Non
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.