Learn More
BRAND™ Embouts de pipettes, 0,5 à 20 μL
Code produit 15164887 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
En vrac
TipBox
TipBox, 5 boîtes, 96 pointes/ boîte
TipRack
TipStack, 2 x 5 recharges, 96 pointes/recharge
Quantité:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Filtré:
Produit non filtré
Type de pointe:
Faible rétention, Étroit
Étroit
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Quantité Filtré Type de pointe unitSize
15164887 En vrac 1000/Pk. Produit non filtré Étroit 1000 pièces
15114897 En vrac 10,000/Pk. Produit non filtré Étroit 1000 pièces
15104907 TipRack 960/Pk. Produit non filtré Étroit 960 pièces
15184907 TipBox 480/Pk. Produit non filtré Étroit 480 pièces
15174927 TipBox, 5 boîtes, 96 pointes/ boîte 480/Pk. - Faible rétention, Étroit 480 pièces
15194917 TipStack, 2 x 5 recharges, 96 pointes/recharge 960/Pk. - Étroit 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15164887 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.03€
    36.25€ / 1000 pièces
    Économisez 9.78€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA. Les embouts de pipettes, de 0,5 μà 20 L, permettent de pipeter dans des microtubes et des microplaques sans toucher les parois. Les graduations marquées à 2 μL et 10 μL permettent une évaluation rapide du volume.
  • Non stériles, en polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA.
  • Graduations marquées à 2 μL et 10 μL fournit une évaluation rapide du volume.
  • Conception fine permettant de pipeter des microtubes et des microplaques sans toucher les parois.
  • Disponibles en rétention standard ou très faible
  • Disponible en vrac ou sous forme de racks empilables pratiques.
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté.
  • Surface homogène, sans défaut, produisant ainsi une faible tension superficielle.
  • Réduisent les pertes d’échantillons et garantissent une reproductibilité très supérieure avec les milieux critiques.
  • Pour les échantillons biologiques contenant des détergents tels que Triton™ X-100 , SDS, Tween, etc.
  • Grande résistance chimique.
  • Les embouts peuvent être autoclavés à 121 °C (2 bar) sans endommager les propriétés du matériau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Qualité certifiée pour les sciences de la vie
Volume (métrique) 0,5 à 20 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,8 in
Longueur (métrique) 46 mm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux
Format En vrac
Type de pointe Étroit
Conditionnement En vrac
Quantité 1000/Pk.
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Pipette Ultramicro universelle
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Graduations 2, 10 μl