Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes, 5 à 300 μl
Code produit 15144897 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe:
Faible rétention
Étalon
Format:
En vrac
Rack
Recharge
Conditionnement:
En vrac, 1 000 pièces
En vrac, 10,000 pièces
TipBox, 5 boîtes de 96 pièces
TipRack
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe Format Conditionnement Conditionnement
15144897 Étalon En vrac En vrac, 10,000 pièces 1000 pièces
15174887 Étalon En vrac En vrac, 1 000 pièces 1000 pièces
15194897 Étalon Recharge TipRack 960 pièces
15114917 Étalon Rack TipBox, 5 boîtes de 96 pièces 480 pièces
15104937 Faible rétention Rack TipBox, 5 boîtes de 96 pièces 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15144897 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.28€
    26.00€ / 1000 pièces
    Économisez 3.28€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conçues pour les micropipettes de haute qualité et adaptée à diverses applications. Les pointes de pipette BRAND™ 5 à 300 μl garantissent un pipetage précis et efficace. Les pointes sont produites dans des salles blanches, exemptes de contaminant
À utiliser avec pratiquement toutes les pipettes à code couleur jaune.
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Non stériles
  • Tous les emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Remise des diplômes à 50, 100 et 300 ans μL pour une vérification rapide du volume
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Disponible en vrac ou sous forme de racks écologiques et pratiques
  • Les pointes en rack sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur verte
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, assurant une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les embouts peuvent être autoclavés à 121 °C (2 bars) sans altérer leurs propriétés de faible rétention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Qualité certifiée pour les sciences de la vie
Volume (métrique) 5 à 300 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,08 in
Longueur (métrique) 5,3cm
Certifications/Conformité Certification en sciences de la vie, BIO-CERT qualité de manipulation de liquides, ISO 11 137 et AAMI directives
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux
Format En vrac
Type de pointe Étalon
Conditionnement En vrac, 10,000 pièces
Quantité 10 sacs, 1000 pourboires/sac (10 000 pourboires)
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 50, 100, 300 μl