Description
Les cuvettes UV jetables BrandTech™ BRAND™ offrent un niveau de transparence allant de 230 à 900 nm et permettent d’éviter le nettoyage et le risque de contamination croisée. Idéales pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines. Compatibles avec la plupart des bases, acides et solvants organiques polaires.
cuvettes de qualité certifiée pour les sciences de la vie de BRAND™ sont fabriqués à partir de matières premières vierges dans des conditions de salle contrôlées, avec des contrôles intensifs en cours de fabrication, des inspections visuelles, une gestion des lots et une inspection finale du produit afin de garantir une fonctionnalité éprouvée.
- La conception avancée de la cuvette comprend des fenêtres encastrées pour protéger le trajet optique des rayures.
- Usage unique – les risques de nettoyage et de contamination croisée sont éliminés
- Idéales pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines
- Résistant aux produits chimiques – peut être utilisé avec la plupart des solvants organiques polaires, des acides et des bases
- Également compatible avec l’acétone, la butanone, le DMF et l’acide chlorhydrique concentré
- Regroupées par cavité de moulage de fabrication pour assurer la plus faible variation du coefficient d’extinction
- S’adaptent à la plupart des spectrophotomètres sans adaptateur
Ultramicro
- Disponible avec des hauteurs de fenêtre de 8,5 et 15 mm (dimension Z)
- Peut être utilisé avec des volumes d'échantillon aussi faibles que 70 μL
- Peuvent être équipées de bouchons à joint (vendus séparément) pour le stockage des échantillons
- Les cuvettes UV emballées individuellement sont exemptes d'ADN, de DNase et de RNase.
Semi-micro
- Pour des volumes d'échantillon compris entre 1,5 et 3,0 mL
Macro
- Pour des volumes d'échantillon compris entre 2,5 et 4,5 mL
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Cuvette |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Capacité (métrique) | 70 à 550 μl |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Comprend | Cuvette uniquement |
| Quantité | 100Pack |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 230 à 900 nm |
| Afficher plus |