Learn More
BRAND™ Microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ S
Code produit 10154183 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Fond transparent
Noir
Noir, Fond transparent
Transparent
Type de puits:
Coins arrondis
Fond conique (puits en V)
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Conditionnement:
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de puits Conditionnement
10154183 Transparent Fond rond (puits en U) 50 pièces
10616953 Transparent Fond conique (puits en V) 50 pièces
10469183 Transparent Fond plat (puits en F) 50 pièces
10091963 Transparent Coins arrondis 50 pièces
10513054 Blanc Fond plat (puits en F) 50 pièces
10479183 Noir Fond plat (puits en F) 50 pièces
10467863 Blanc, Fond transparent Fond plat (puits en F) 50 pièces
10657333 Noir, Fond transparent Fond plat (puits en F) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10154183 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781660
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Microplaques stériles non traitées pour diverses applications
  • Surface en PS
  • Liaison moyenne
  • Stérilisés par irradiation bêta
  • Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
  • Fond transparent disponible en forme F
  • Avec couvercle
  • Disponible en transparent, blanc ou noir
  • Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
Dosages bactériologiques, criblages, stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison À liaison moyenne
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 330 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond rond (puits en U)
À utiliser avec (application) Dosages bactériologiques, criblage et pour le stockage
Quantité 50/boîte