Learn More
BRAND™ Portoir pour cuves
Code produit 10110591 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
16
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
10110591 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10110591 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 759500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.76€
    12.40€ / 1 pièces
    Économisez 19.36€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut contenir des cuvettes jetables ou réutilisables de taille standard jusqu'à 16 x 10 mm de longueur de trajet optique. Les supports à cuvettes numérotés facilitent le suivi des échantillons.
  • Rack en PP
  • Peut contenir des cuvettes jetables ou réutilisables de taille standard d'une longueur de trajet optique allant jusqu'à 16 x 10 mm.
  • Autoclavable à 121 °C (250 °F) pendant 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Capacité Cuvettes (10 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 16
Forme Rectangulaire
Empilables Non
À utiliser avec (équipement) Cuve pour spectrophotométrie transparente aux UV
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 210 mm
Type de produit Portoir pour cuves
Hauteur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) 70 mm