Description
Garantit un maintien ferme et un remplissage précis de toutes les pipettes sérologiques et volumétriques de 0,10 à 200 ml. BrandTech™ Le contrôleur de tubulure macroscopique fournit un meilleur débit d’air pour une compression du soufflet sans effort. Un seul levier de pipetage contrôle le remplissage, le réglage du ménisque et la décharge. Intégrés, remplacés par 3 μm Le filtre hydrophobique (écarté inclus) limite la suraspiration de liquide dans le système de valve. Autoclavable à 121 °C.
Le contrôleur pour pipettes ergonomique est doté d’un système de vannes unique qui offre un meilleur débit d’air pour une compression sans effort des soufflets.
- Garantit un maintien ferme et un remplissage précis de toutes les pipettes sérologiques et volumétriques de 0,10 à 200 ml
- Un seul levier de pipetage contrôle le remplissage, le réglage du ménisque et la décharge
- Une poire de soufflage pratique au-dessus du levier permet une distribution précise des pipettes de soufflage
- Les commandes faciles à utiliser et le poids léger (106 g) réduisent la tension par pipetage répétitif
- Filtre hydrophobe intégré et remplaçable μde 3 m (une pièce de rechange est fournie) limitant la sur-aspiration de liquides dans le système de vannes
- L’adaptateur de pipette en silicone est remplaçable
- L'instrument entier est autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes.
Order Info
- Choix de quatre couleurs
- Durées de vidange adaptées à la verrerie de classe A
Specifications
Specifications
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Magenta |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pipette sérologique |
| Type à poignée | Ampoule |
| Matériau | Polypropylène, caoutchouc de silicone |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Contrôleur de pipette |
| Show More |