Learn More
BRAND™ Rack pour boîte PCR
Code produit 10352543 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
4.14 cm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10352543 4.14 cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10352543 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.80€
    49.00€ / 5 pièces
    Économisez 17.80€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut contenir des plaques PCR à 96 puits, des barrettes de tubes et des tubes individuels de 0,2 mL pour une manipulation facile.
  • Conçu pour accueillir en toute sécurité les plaques PCR à 96 puits, les barrettes de tubes et les tubes individuels de 0,2 mL pour une manipulation aisée
  • Marquage alphanumérique pour une identification aisée des échantillons
  • Conception empilable (sans couvercles) pour un rangement efficace
  • Fabriqué en polypropylène résistant et chimiquement résistant
  • Résiste à des températures de -80 °C à +121 °C
  • Disponible en lot de cinq couleurs assorties : vert, rouge, violet, jaune et bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type Boîte / rack
Matériau En PP
Hauteur (métrique) 4.14 cm
Largeur (métrique) 98 mm