Description
- En PC durable
- Rempli d’un gel non toxique
- Contenir douze tubes de 0,5 à 2,0 mL
- Fournis individuellement
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Tube de centrifugation |
| Maintien de la temp., heures | -20°C pendant 60 min |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type de produit | Mini-refroidisseur |
| Couleur | Jaune |
| Capacité (métrique) | 0,5 à 2 ml |
| Capacité | Tubes de 0,5 à 2 mL |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Régulation de la température | Dosimétrie passive |
| Gamme de températures | -20°C |