Learn More
BRAND™ Réservoirs à réactifs
Product Code. 10063970 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10/boîte
40 sachets de 5
Emballage individuel
Unit Size:
10 pièces
100 pièces
200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Stérilité Conditionnement Unit Size
10063970 Non stérile 10/boîte 10 pièces
10327202 Stérile 40 sachets de 5 200 pièces
10347392 Stérile Emballage individuel 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10063970 Supplier BRAND™ Supplier No. 703459
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
En PP épais pour une durabilité maximale. Les réservoirs de réactifs sont autoclavables et adaptés à tous les pipeteurs 8 canaux et 12 canaux. La version non stérile inclue un couvercle.
  • PP épais
  • Adaptés à tous les pipeteurs 8 canaux et 12 canaux
  • Autoclavables
  • La version non stérile inclue un couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 60 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
À utiliser avec (application) À utiliser avec les pipettes multicanaux. Avec couvercle.
Hauteur (impériale) 2,8 in
Hauteur (métrique) 7,11 cm
Comprend Couvercle
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 13,97 cm
Conditionnement 10/boîte
Quantité 10/Pk.
Largeur (impériale) 4,6 in
Largeur (métrique) 11,68 cm
Autoclavable Autoclavables
Canaux 1
Jetable Usage limité
Forme du fond Fond en V