Learn More
BRAND™ Tubes PCR de 0,2 mL avec bouchons intégrés, BIO-CERT™ Qualité PCR
Code produit 10161391 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
Type de bouchon:
Bouchon bombé
Bouchon plat
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon Conditionnement
10161391 Transparent Bouchon plat 1000 pièces
10693443 Rose Bouchon plat 1000 pièces
10571723 Jaune Bouchon plat 1000 pièces
10581723 Vert Bouchon plat 1000 pièces
10673253 Bleu Bouchon plat 1000 pièces
10700292 Transparent Bouchon bombé 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10161391 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781305
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes PCR à paroi mince avec bouchons intégrés assurent un transfert thermique précis, sont exempts de RNase/DNase/ADN et sont fabriqués sans lubrifiants ni additifs susceptibles de contaminer les échantillons.
BRAND™ Les tubes PCR jetables sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles pour les configurations PCR, les applications à faible et moyen débit et autres flux de travail nécessitant un transfert thermique précis et une propreté élevée. Fabriqués à partir de polypropylène vierge de haute qualité, ces tubes garantissent des résultats fiables grâce à des caractéristiques qui améliorent la facilité d'utilisation et l'intégrité des échantillons. Fonctions clés :
  • BIO-CERT™ QUALITÉ PCR : Certifié exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR, garantissant le plus haut niveau de propreté pour les applications PCR sensibles.
  • Transfert de chaleur supérieur : Les tubes à parois extra-minces optimisent le transfert thermique pendant la PCR, réduisant ainsi les temps de cycle et assurant des performances constantes sur une large plage de températures.
  • Bouchons d'étanchéité fiables : Les bouchons hermétiques empêchent l'évaporation et la perte d'échantillon dues à la chaleur, tout en offrant une fonctionnalité facile à ouvrir et à fermer.
  • Options de couleur : Proposé en plusieurs couleurs pour un suivi et une organisation visuels simplifiés des échantillons.
  • Construction de haute qualité : Fabriqué à partir de résines vierges de haute qualité, sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs ou les échantillons.
  • Autoclavable : Conçu pour résister à l'autoclavage à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase, DNase ni ADN
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 1000/boîte
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bouchon plat
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Oui
Jetable Usage unique
Format Tube
Volume de réaction 0,2 ml
Type de produit Tube PCR à paroi mince